Learn More
Jodlösung, Wij'S, Pure, Indikator-Gütegrad, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073148 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
10548230 1 L 1 Liter
10476870 2.5 L 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 10548230
Marke: Fisher Chemical J/4500/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2,5 l, 118 °C, braun, 17 °C, 11354, kunststoffbeschichtete Glasflasche, flüssig, 2,1, 11 mmHg bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 11354
Spezifikation
Siedepunkt 118 °C
Schmelzpunkt 17 °C
Farbe Bernsteinfarben
pH 2
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 11mmHg at 20°C
Dichte Vapor Density: 2.1