Learn More
Iodtrichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492418 25 g 25 Gramm
15482418 5 g 5 Gramm
15402428 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56005.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 865-44-1 | Cl3I | 233.254 g/mol
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodtrichlorid kann zur Einführung von Jod und Chlor bei organischen Synthesen verwendet werden. Es wird auch als topisches Antiseptikum und als Laborreagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich mit Zersetzung.
Hinweise
Lichtempfindlich. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-44-1
Summenformel Cl3I
Molekulargewicht (g/mol) 233.254
MDL-Nummer MFCD00036291
InChI-Schlüssel PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
PubChem CID 70076
IUPAC-Name Trichlor-$l^{3}-iodan
SMILES ClI(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine trichloride
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Strukturformel ICl3
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,5020
Löslichkeitsinformationen Soluble with decomposition.
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine trichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine chloride