Learn More
Jod-Trichlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10050180 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10050180 100 g Kunststoffbeschichtete Glasflasche 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10050180
Marke: Fisher Chemical I/0650/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 63°C
CAS 865-44-1
Farbe Rot
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Summenformel Cl3I
MDL-Nummer 36291
Synonym iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
InChI-Schlüssel PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClI(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlor-$l^{3}-iodan
Molekulargewicht (g/mol) 233.254
PubChem CID 70076
Formelmasse 233.26g/mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine trichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.