Learn More
Jod(V)-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11365019 25 g 25 Gramm
11375019 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087682.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ein Oxidationsmittel zur Entfernung von CO aus Gas
Iodine (V) oxide is used as an oxidizing agent to remove carbon monoxide from gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12029-98-0
Summenformel I2O5
Molekulargewicht (g/mol) 333.804
MDL-Nummer MFCD00011356
InChI-Schlüssel BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide
PubChem CID 159402
ChEBI CHEBI:29914
IUPAC-Name Iodyliodat
SMILES O=I(=O)OI(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine (V) oxide
Schmelzpunkt 275°C to 350°C (decomposition)
Farbe Weiß bis Creme-farben
pH 1.1
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,5019
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide.
Formelmasse 333.81
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 5.08 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine(V) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine oxide