Learn More
Iodixanol, TRC
Artikelnummer. 30133637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133637 100 mg 100 Milligramm
30006732 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI667200100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92339-11-2
Summenformel C35 H44 I6 N6 O15
Molekulargewicht (g/mol) 1550.18
Synonym 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(acetylimino)]bis[N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 2-5410-3A, Iodixanol, OptiPrep, Visipaque, Visipaque 270
IUPAC-Name 5-[Acetyl-[3-[N-Acetyl-3,5-bis(2,3-Dihydroxypropylcarbamoyl)-2,4,6-Triiodonilino]-2-Hydroxypropyl]Amino]-1-N,3-N-bis(2,3-Dihydroxypropyl)-2,4,6-Triiodobenzol-1,3-Dicarboxamid
SMILES CC(=O)N(CC(O)CN(C(=O)C)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodixanol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
Formelmasse 1549.7133