Learn More
(Iodomethyl)cyclopentane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948490
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948490 100 mg
30941098 25 g
30944098 1 g
30941564 250 mg
30929457 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30948490 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD134771100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Iodomethyl)cyclopentane
CAS 27935-87-1
Summenformel C6H11I
MDL-Nummer MFCD03453190
Menge 100 mg
SMILES ICC1CCCC1
Molekulargewicht (g/mol) 210.06
Reinheit (%) 98%