Learn More
Iodomethylcyclopentan, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289972 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10289972 1 g Glasflasche -
10532603 5 g Glasflasche 5 Gramm
11924511 25 g Glasflasche -
3 options
Artikelnummer. 10289972
Marke: Thermo Scientific Acros 378640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27935-87-1
Summenformel C6H11I
Molekulargewicht (g/mol) 210.06
MDL-Nummer MFCD03453190
InChI-Schlüssel DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC-Name Iodmethylcyclopentan
SMILES ICC1CCCC1
Spezifikation
Siedepunkt 78.0°C (17.0 mmHg)
Chemischer Name oder Material Iodomethylcyclopentane
Namenshinweis Stabilized
Farbe Braun oder farblos bis Orange
Physikalische Form Lösung
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel (C5H9)CH2I
Flammpunkt 92°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 210.05
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5400 to 1.5440
Relative Dichte 1.6
Dichte 1.6000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodomethylcyclopentane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.