Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodonitrotetrazoliumchlorid, 98 %
Artikelnummer. 10795001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10795001 25 g Glasflasche 25 Gramm
10724821 1 g Glasflasche 1 Gramm
10376470 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10795001 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 122400250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 146-68-9 | C19H13ClIN5O2 | 505.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146-68-9
Summenformel C19H13ClIN5O2
Molekulargewicht (g/mol) 505.70
MDL-Nummer MFCD00011961,MFCD00149999
InChI-Schlüssel JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
PubChem CID 64957
ChEBI CHEBI:75421
IUPAC-Name 3-(4-iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium chloride
SMILES [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodonitrotetrazolium chloride
Schmelzpunkt 231.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 505.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodonitrotetrazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.