Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodnitrotetrazolium-violett, 95 %
Artikelnummer. 11434140
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11434140 25 g 25 Gramm
11405986 1 g 1 Gramm
11415986 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11434140
Marke: Thermo Scientific Chemicals B22301.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 146-68-9 | C19H13ClIN5O2 | 505.70 g/mol
Used for dehydrogenase determination
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146-68-9
Summenformel C19H13ClIN5O2
Molekulargewicht (g/mol) 505.70
MDL-Nummer MFCD00011961,MFCD00149999
InChI-Schlüssel JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
PubChem CID 64957
ChEBI CHEBI:75421
IUPAC-Name 3-(4-iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium chloride
SMILES [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodonitrotetrazolium violet
Schmelzpunkt ∼231°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 4093224
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 505.70 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%