missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Ionomycin
Beschreibung
- Ionomycin is a potent and selective calcium ionophore derived from Streptomyces conglobatus (Liu et al.) It is used as a research tool to rapidly raise the intracellular level of calcium, and to study calcium transport across biological membranes by inducing the release of cytosolic calcium stores (Morgan & Jacob; Yoshida & Plant)
- Ionomycin is a more effective Ca++ ionophore than A23187, but less effective at binding and carrying Mg++ (Liu & Hermann)
- Ionomycin is able to activate and prime the polymorphonuclear neutrophil (PMN) oxidase (Elzi et al.), and is used in conjunction with Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; Catalog #74042) for the activation of T cells (IC50 = 5.8 nM; Caraher et al.; Zhang et al.) This product is supplied as a 10 mg/mL solution in ethanol
- Activates T cells from human, mouse, or rat sources, in combination with PMA, to express cytokines including IL-17, IL-4, IL-10, and IL-2 (Caraher et al.; Harrington et al.; Parrish-Novak et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 56092-81-0; 64-17-5 |
| Synonym | SQ 23377 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C41H72O9 |
| Reinheit | ≥ 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?