Learn More
Iopamidol, TRC
Artikelnummer. 17970095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970095 100 mg 100 Milligramm
17968024 5 mg 5 Milligramm
17918784 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI735600100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60166-93-0
Summenformel C17 H22 I3 N3 O8
Molekulargewicht (g/mol) 777.09
Synonym Iopamidol, N,N'-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
IUPAC-Name 1-N,3-N-bis(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)-5-[[(2S)-2-Hydroxypropanoyl]Amino]-2,4,6-Triiodobenzol-1,3-Dicarboxamid
SMILES C[C@H](O)C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iopamidol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
Formelmasse 776.8541