Learn More
Iothalaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30135221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135221 50 mg 50 Milligramm
30004095 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI73620050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2276-90-6
Summenformel C11 H9 I3 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 613.91
Synonym Benzoic acid, 3-(acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]-, Isophthalamic acid, 5-acetamido-2,4,6-triiodo-N-methyl- (7CI,8CI), 3-(Acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid, 5-Acetamido-2,4,6-triiodo-N-methylisophthalamic acid, 5-Acetylamino-2,4,6-triiodo-N-methyl-3-isophthalamic acid, Cysto Conray II, Iotalamic acid, Iothalamic acid, MI 216, Methalamic acid
IUPAC-Name 3-Acetamido-2,4,6-Triiod-5-(Methylcarbamoyl)Benzoesäure
SMILES CNC(=O)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iothalamic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)16-9-7(13)4(10(18)15-2)6(12)5(8(9)14)11(19)20/h1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)
Formelmasse 613.7696