Learn More
IOX2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16432647 50 mg -
16409137 5 mg -
16406558 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16432647 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15468
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress IOX2 is a specific prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor with IC50 of 22 nM.
IOX2 is a specific prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor with IC50 of 22 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IOX2
Physikalische Form Solid
CAS 931398-72-0
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H16N2O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (70.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(N(CC3=CC=CC=C3)C1=O)C=CC=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 352.34
Formelmasse 352.34
Reinheit (%) 98.33%
Güte Research