Learn More
Ioxaglicsäure, TRC
Artikelnummer. 30012811
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012811 50 mg 50 Milligramm
30006033 100 mg 100 Milligramm
30004781 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012811 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI73740050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59017-64-0
Summenformel C24 H21 I6 N5 O8
Molekulargewicht (g/mol) 1268.88
Synonym Ioxaglic acid, 3-[[[[3-(Acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo-5-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
IUPAC-Name 3-[[2-[[3-[[Acetyl(methyl)amino]-2,4,6-Triiod-5-(Methylcarbamoyl)benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-(2-Hydroxyethylcarbamoyl)-2,4,6-Triiodobenzoesäure
SMILES CNC(=O)c1c(I)c(N(C)C(=O)C)c(I)c(C(=O)NCC(=O)Nc2c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c2I)c1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ioxaglic acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H21I6N5O8/c1-7(37)35(3)20-17(29)10(21(39)31-2)13(25)11(18(20)30)23(41)33-6-8(38)34-19-15(27)9(22(40)32-4-5-36)14(26)12(16(19)28)24(42)43/h36H,4-6H2,1-3H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,38)(H,42,43)
Formelmasse 1268.5658