Learn More
Mitutoyo™ IP54 digitales Mikrometer
Artikelnummer. 11737013
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0 bis 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich unitSize
11737013 0 bis 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11737013 Lieferant Mitutoyo™ Lieferanten-Nr. 293240
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochrobustes digitales Mikrometer mit hervorragender Genauigkeit. Das digitale Mitutoyo™ IP54-Mikrometer bietet eine außergewöhnliche Akkulaufzeit.
  • Herausragende Genauigkeit.
  • Ölbeständiges Material, das für alle Kunststoffteile verwendet wird.
  • Außergewöhnliche Akkulaufzeit von 2,4 Jahren.
  • Dank der ausgezeichneten Beständigkeit gegen Wasser und Staub (IP65-Schutzklasse) kann dieses Mikrometer in Bearbeitungssituationen wie dem Spritzen von Kühlmittel eingesetzt werden.
Spezifikation
Produkttyp Mikrometer
Display Digital
Bereich 0 bis 25 mm