Learn More
Mitutoyo™ IP66 Digitalanzeige
Artikelnummer. 15666424
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0 bis 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
15666424 0 bis 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15666424 Lieferant Mitutoyo™ Lieferanten-Nr. 50070720
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Designed for use in challenging work environments.
  • Extremely resistant to coolants and lubricants.
  • Available with or without data output
Spezifikation
Display Digital
Enthält Without thumb roller
IP-Schutzart IP66
Bereich 0 bis 200 mm