Learn More
IP6K1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-99495-50ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18630486
  • 216.00 € / 50 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IP6K1 Polyclonal antibody specifically detects IP6K1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IP6K1
Polyclonal
Immunoprecipitation 1-5uL/mg of lysate
ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase, EC 2.7.4.21, inositol hexakisphosphate kinase 1, Inositol hexaphosphate kinase 1KIAA0263IHPK1PiUS, InsP6 kinase 1, MGC9925, Pi uptake stimulator
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human IP6K1.
50 μg
Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
9807
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunoprecipitation
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified