missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IP6K1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 326.00 €
Spezifikation
| Antigen | IP6K1 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunoprecipitation 1-5uL/mg of lysate |
| Anwendungen | Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18655445
|
Novus Biologicals
NBP2-99495-100ul |
100 μg |
326.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18630486
|
Novus Biologicals
NBP2-99495-50ul |
50 μg |
216.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
IP6K1 Polyclonal antibody specifically detects IP6K1 in Human samples. It is validated for ImmunoprecipitationSpezifikation
| IP6K1 | |
| Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 9807 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunoprecipitation 1-5uL/mg of lysate | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase, EC 2.7.4.21, inositol hexakisphosphate kinase 1, Inositol hexaphosphate kinase 1KIAA0263IHPK1PiUS, InsP6 kinase 1, MGC9925, Pi uptake stimulator | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human IP6K1. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts