missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IP6K1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-99495-100ul

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18655445

  • 326.00 € / 100 Mikroliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

IP6K1 Polyclonal antibody specifically detects IP6K1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

IP6K1
Polyclonal
Immunoprecipitation 1-5uL/mg of lysate
ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase, EC 2.7.4.21, inositol hexakisphosphate kinase 1, Inositol hexaphosphate kinase 1KIAA0263IHPK1PiUS, InsP6 kinase 1, MGC9925, Pi uptake stimulator
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human IP6K1.
100 μg
Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
9807
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunoprecipitation
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt