Learn More
Ipatasertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491756
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491756 500 mg 500 Milligramm
16486348 10 mg -
16478937 5 mg 5 Milligramm
16461166 200 mg -
16422467 50 mg -
16411489 1 g 1 Gramm
16486656 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16491756 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15186
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ipatasertib
Physikalische Form Powder
CAS 1001264-89-6
Farbe Off-White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H32ClN5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym GDC-0068 RG7440
Löslichkeitsinformationen DMSO : 220 mg/mL (480.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@@H](CNC(C)C)C(N2CCN(C3=C([C@H](C)C[C@H]4O)C4=NC=N3)CC2)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 458.0
Formelmasse 458.0
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research