Learn More
Ipatasertib, MedChemExpress
Beschreibung
Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ipatasertib |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 1001264-89-6 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H32ClN5O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | GDC-0068 RG7440 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 220 mg/mL (480.35 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |