Learn More
Ipriflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492489
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492489 1 g 1 Gramm
16471298 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492489 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0094
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.
Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ipriflavone
CAS 35212-22-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H16O3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (118.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC=C2)=COC3=CC(OC(C)C)=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 280.32
Formelmasse 280.32
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease