Learn More
IRAK inhibitor 1, MedChemExpress
Beschreibung
IRAK inhibitor 1 is a potent IRAK-4 inhibitor with IC50 of 216 nM, is poorly active against JNK-1 and JNK-2 with IC50 of 3.801 μM, and >10 μM, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | IRAK inhibitor 1 |
| CAS | 1042224-63-4 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H19N5 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (56.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(C2=CN=C3N2C=CC=C3)=CC=CC(NC4CCNCC4)=N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 293.37 |
| Formelmasse | 293.37 |
| Mehr anzeigen |