Learn More
IRAK inhibitor 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468307
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16468307
Marke: Medchem Express HY13276
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IRAK inhibitor 2
CAS 928333-30-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14N4O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.23 mM)
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C2=CN=C3C=CC(NCC4=CC=CO4)=NN32
Molekulargewicht (g/mol) 306.32
Formelmasse 306.32
Reinheit (%) 98.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.