missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRAK inhibitor 4, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488307 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488307 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13278

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.

IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material IRAK inhibitor 4
CAS 1012104-68-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H35F3N6O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (20.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1CCC(N2C3=C(C=C(C=C3)C(NCCC(C)C)=O)N=C2NC4=NNC5=C4C=C(C=C5)C6=CC=CC=C6OC(F)(F)F)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 620.66
Formelmasse 620.66
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.