Learn More
IRAK4-IN-7, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465226
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16465226
Marke: Medchem Express HY109585
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress IRAK4-IN-7 is a selective, potent and orally active interleukin-1 receptor-associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor, extracted from patent WO2015104688 (example 1). IRAK4-IN-7 has the potential for cancer and inflammatory diseases treatment.
IRAK4-IN-7 is a selective, potent and orally active interleukin-1 receptor-associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor, extracted from patent WO2015104688 (example 1). IRAK4-IN-7 has the potential for cancer and inflammatory diseases treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IRAK4-IN-7
CAS 1801343-74-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H19N7O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 13.89 mg/mL (33.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C2=CC=C(N)N=C2)=N1)NC3=CN=C4C(OC(N5CCOCC5)=N4)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 417.42
Formelmasse 417.42
Reinheit (%) 98.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.