Learn More
IRAK4-IN-7, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
IRAK4-IN-7 is a selective, potent and orally active interleukin-1 receptor-associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor, extracted from patent WO2015104688 (example 1). IRAK4-IN-7 has the potential for cancer and inflammatory diseases treatment.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | IRAK4-IN-7 |
| CAS | 1801343-74-7 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H19N7O3 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 13.89 mg/mL (33.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC(C2=CC=C(N)N=C2)=N1)NC3=CN=C4C(OC(N5CCOCC5)=N4)=C3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 417.42 |
| Formelmasse | 417.42 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.