Learn More
Eurofins DiscoverX IRAK4 Protein, Active
Beschreibung
Serine/threonine-protein kinase that plays a critical role in initiating innate immune response against foreign pathogens. Involved in Toll-like receptor (TLR) and IL-1R signaling pathways. Is rapidly recruited by MYD88 to the receptor-signaling complex upon TLR activation to form the Myddosome together with IRAK2. Phosphorylates initially IRAK1, thus stimulating the kinase activity and intensive autophosphorylation of IRAK1. Phosphorylates E3 ubiquitin ligases Pellino proteins (PELI1, PELI2 and PELI3) to promote pellino-mediated polyubiquitination of IRAK1. Then, the ubiquitin-binding domain of IKBKG/NEMO binds to polyubiquitinated IRAK1 bringing together the IRAK1-MAP3K7/TAK1-TRAF6 complex and the NEMO-IKKA-IKKB complex. In turn, MAP3K7/TAK1 activates IKKs (CHUK/IKKA and IKBKB/IKKB) leading to NF-kappa-B nuclear translocation and activation. Alternatively, phosphorylates TIRAP to promote its ubiquitination and subsequent degradation. Phosphorylates NCF1 and regulates NADPH oxidase activation after LPS stimulation suggesting a similar mechanism during microbial infections.
GenBank AF445802
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekulargewicht | 55.4 kDa |
| Menge | 250 μg |
| Spezies | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Proteinmarkierung | N-terminal 6His |
| Expressionssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Full-length |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥64% |
| Protein | IRAK4, active |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.