missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IRE1 alpha, p Ser724 Antibody (SR1062), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-22674-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IRE1 alpha Monoclonal antibody specifically detects IRE1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| IRE1 alpha | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| SR1062 | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| EC 2.7.11, endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, ER to nucleus signalling 1, FLJ30999, hIRE1p, inositol-requiring 1, Inositol-requiring protein 1, IRE 1a, IRE1a, Ire1-alpha, IRE1MGC163279, IRE1P, MGC163277, protein kinase/endoribonuclease, serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1 | |
| A synthesized peptide derived from human phospho-IRE1 [Ser724] (Uniprot #: O75460) | |
| 100 μg | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Unfolded Protein Response | |
| 2081 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur