Learn More
IRE1 alpha, p Ser724 Antibody (SR1062), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
449.00 €
Spezifikation
Antigen IRE1 alpha
Klon SR1062
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18689134
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22674-100ul
100 μg
449.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18694594
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22674-50ul
50 μg N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
IRE1 alpha Monoclonal antibody specifically detects IRE1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
IRE1 alpha
Western Blot 1:500-1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
EC 2.7.11, endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, ER to nucleus signalling 1, FLJ30999, hIRE1p, inositol-requiring 1, Inositol-requiring protein 1, IRE 1a, IRE1a, Ire1-alpha, IRE1MGC163279, IRE1P, MGC163277, protein kinase/endoribonuclease, serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
A synthesized peptide derived from human phospho-IRE1 [Ser724] (Uniprot #: O75460)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1062
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Unfolded Protein Response
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
2081
IgG
Affinity purified