Learn More
IRE1 alpha, p Ser724 Antibody (SR1062), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-22674-50ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18694594
  • 338.00 € / 50 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IRE1 alpha Monoclonal antibody specifically detects IRE1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IRE1 alpha
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
SR1062
Western Blot 1:500-1:2000
EC 2.7.11, endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, ER to nucleus signalling 1, FLJ30999, hIRE1p, inositol-requiring 1, Inositol-requiring protein 1, IRE 1a, IRE1a, Ire1-alpha, IRE1MGC163279, IRE1P, MGC163277, protein kinase/endoribonuclease, serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
A synthesized peptide derived from human phospho-IRE1 [Ser724] (Uniprot #: O75460)
50 μg
Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Unfolded Protein Response
2081
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.