Learn More
Eisen(II)-selenid, schwarzes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Iron(II) selenide is used in electrical semiconductors. It is transformed into superconductor by a purely chemical method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(II) selenide |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 134.81 |
Geruch | Odorless |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Dichte | 6.9g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron(II) selenide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.