Learn More
Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965020
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30965020 100 g
30952940 500 g
30955706 25 g
30962542 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30965020 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD105675100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
CAS 3522-50-7
Summenformel C6H5FeO7
MDL-Nummer MFCD00149617
Menge 100 g
SMILES OC(C([O-])=O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O.[Fe+3]
Molekulargewicht (g/mol) 244.94