Learn More
Eisen(III)-bromid, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586432
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
10031-26-2
Br3Fe
295.56
MFCD00016082
10031-26-2
Br3Fe
295.56
MFCD00016082
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron(III) bromide
Schmelzpunkt 200°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 90% min. (Iodometry)
Strukturformel FeBr3
Merck Index 15, 4045
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 295.56
Reinheit (%) ≥90%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.