Learn More
Eisenpulver, reduziert, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15423027
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
7439-89-6
Fe
7439-89-6
Fe
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 1538°C
Siedepunkt 2740°C
Menge 250 g
Reinheit (%) 99%