Learn More
IRS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17509-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16837414
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
XPOT is a protein belonging to the RAN-GTPase exportin family that mediates export of tRNA from the nucleus to the cytoplasm. Translocation of tRNA to the cytoplasm occurs once exportin has bound both tRNA and GTP-bound RAN.
Spezifikation
Spezifikation
IRS1
Polyclonal
Unconjugated
IRS1
HIRS 1, insulin receptor substrate 1, IRS 1, IRS1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
3667
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P35568
IRS1
IRS1 Fusion Protein Ag11714
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis