missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IRS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | IRS1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16837414
|
Proteintech
17509-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16827414
|
Proteintech
17509-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
XPOT is a protein belonging to the RAN-GTPase exportin family that mediates export of tRNA from the nucleus to the cytoplasm. Translocation of tRNA to the cytoplasm occurs once exportin has bound both tRNA and GTP-bound RAN.Spezifikation
| IRS1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P35568 | |
| 3667 | |
| IRS1 Fusion Protein Ag11714 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| IRS1 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| HIRS 1, insulin receptor substrate 1, IRS 1, IRS1 | |
| IRS1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts