Beschreibung
- IMDM wird für spezialisierte Zelltypen eingesetzt und dient als Grundlage für einzigartige serumfreie Medienformulierungen.
- Die ursprüngliche Formulierung zeigte, dass Erythrozyten und Makrophagenvorläuferzellen, einschließlich primärer hämopoietischer Zellen, in einem definierten serumfreien Medium kultiviert werden können, wenn sie mit Albumin, Lecithin, Selen und Transferrin ergänzt werden.
- IMDM ist eine Modifikation von DMEM, die Selen, zusätzliche Aminosäuren, Vitamine und andere Komponenten enthält.
- IMDM ist ein hoch angereichertes synthetisches Medium, das sich hervorragend für schnell vermehrende und hochdichte Zellkulturen in einer CO2-Atmosphäre von 5 % eignet.
- IMDM unterstützt Berichten zufolge Maus-B-Lymphozyten, hämopoietische Gewebe aus dem Knochenmark, lipopolysaccharid-stimulierte B-Zellen, T-Lymphozyten und eine Vielzahl von Hybridzellen.
- Bei Verwendung mit Serum unterstützt IMDM ein breites Spektrum an Säugetierzelltypen, darunter Knochenmarkzellen, Hybridome und Lymphozyten.
- Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit L-Glutamin
- Mit Phenolrot
- Mit Natriumbicarbonat
- Mit HEPES
- Ohne Beta-Mercaptoethanol
- Ohne Alpha-Thioglycerol
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | IMDM Zellkulturmedien |
| Menge | 500 mL |