Learn More
ISCU Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ISCU |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883644
|
Proteintech
14812-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873644
|
Proteintech
14812-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Two ISCU isoforms, ISCU1 (cytosolic, 15 kDa) and ISCU2 (mitochondrial, 18 kDa), were produced by alternative splicing. ISCU2 is considered the canonical isoform 1. Proteintech's ISCU antibody 14812-1-AP is raised against the full-length ISCU2 and is
Iron-sulfur (Fe-S) clusters are necessary for several mitochondrial enzymes and other subcellular compartment proteins. They contain sulfur and iron, and are created via several steps that include cysteine desulfurases, iron donors, chaperones, and scaffold proteins. This gene encodes the two isomeric forms, ISCU1 and ISCU2, of the Fe-S cluster scaffold protein. Mutations in this gene have been found in patients with myopathy with severe exercise intolerance and myoglobinuria.Spezifikation
ISCU | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9D7P6, Q9H1K1 | |
23479, 288740, 66383 | |
ISCU Fusion Protein Ag6562 | |
Primary | |
-20°C | |
ISCU |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
2310020H20Rik, HML, hnifU, ISCU, ISU2, NIFU, NifU like protein, NIFUN | |
Iscu | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |