missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isepamicin sulfate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31431021
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31431021 25 mg
31417927 50 mg
31429142 250 mg
31423363 5 mg
31420688 100 mg
31426141 1 g
31425634 1 mg
31420265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31431021 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13496325mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isepamicin sulfate
CAS 67814-76-0
Summenformel C22H45N5O16S
MDL-Nummer MFCD01683537
Menge 25 mg
SMILES O=C(N[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](NC)[C@@](C)(O)CO2)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O3)[C@@H](N)C1)[C@@H](O)CN.O=S(O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 667.68
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.