missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ISO 18856:2004 Phthalat-Standardmischung 368 1000 μg/ml in Ethylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis undecyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Phthalic acid, bis-n-decyl ester∣Phthalic acid, bis-propyl ester |
| CAS | 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 3648-20-2, 117-81-7 |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis undecyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-decyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-propyl ester 1000 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?