Beschreibung
- Iso-Versinic™
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | Iso-Versinic |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
| Zur Verwendung mit | Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Resistenzeigenschaften | Säuren |
| Flussrate | 70 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Für die meisten Gase nicht permeabel |
| Mehr anzeigen |