Beschreibung
- Iso-Versinic™
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Iso-Versinic |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
| Zur Verwendung mit | Für HF2-Pumpenköpfe |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Resistenzeigenschaften | Säuren |
| Flussrate | 246 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Für die meisten Gase nicht permeabel |
| Mehr anzeigen |