Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Verlängerungsschläuche
Artikelnummer. 10143722 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Flussrate:
2.9 ml/min
246 ml/min
30 ml/min
55 ml/min
70 ml/min
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Flussrate unitSize
10143722 0.5 mm 2.9 ml/min 3 Meter
10071932 1 mm 2.9 ml/min 3 Meter
10493752 2 mm 30 ml/min 3 Meter
10357662 3 mm 55┬áml/min 3 Meter
10062072 4 mm 70 ml/min 3 Meter
10072072 6 mm 246 ml/min 3 Meter
6 options
Artikelnummer. 10143722
Marke: Gilson™ F117740
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Iso-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Material Iso-Versinic
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Säuren
Flussrate 2.9 ml/min
Gasdurchlässigkeit Für die meisten Gase nicht permeabel
Farbe Schwarz
Produkttyp Verlängerungsschläuche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.