Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Verlängerungsschläuche
Artikelnummer. 10357662 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Flussrate:
2.9 ml/min
246 ml/min
30 ml/min
55 ml/min
70 ml/min
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Flussrate unitSize
10357662 3 mm 55┬áml/min 3 Meter
10071932 1 mm 2.9 ml/min 3 Meter
10143722 0.5 mm 2.9 ml/min 3 Meter
10493752 2 mm 30 ml/min 3 Meter
10062072 4 mm 70 ml/min 3 Meter
10072072 6 mm 246 ml/min 3 Meter
6 options
Artikelnummer. 10357662
Marke: Gilson™ F117746
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Iso-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Iso-Versinic
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Säuren
Flussrate 55 ml/min
Gasdurchlässigkeit Für die meisten Gase nicht permeabel
Farbe Schwarz
Produkttyp Verlängerungsschläuche