Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Pumpenschläuche
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
1 mm
2 mm
Flussrate:
10 ml/min
2.9 ml/min
24 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
- so-Versinic™
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.5 mm |
| Material | Iso-Versinic |
| Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
| Zur Verwendung mit | Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wo hohe Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Verpackungsmenge | Je 4 |
| Flussrate | 2.9 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Für die meisten Gase nicht permeabel |
| Mehr anzeigen |