Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Pumpenschläuche
Artikelnummer. 10521463 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
1 mm
2 mm
Flussrate:
10 ml/min
2.9 ml/min
24 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Flussrate unitSize
10521463 1 mm 10 ml/min 4 Stück
10387562 0.5 mm 2.9 ml/min -
10643305 2 mm 24 ml/min 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10521463
Marke: Gilson™ F1817743
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen mit hoher chemischer Beständigkeit
  • so-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm
Material Iso-Versinic
Gesamtlänge (metrisch) 40 cm
Zur Verwendung mit Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wo hohe Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 4/Packung
Resistenzeigenschaften Säuren
Flussrate 10 ml/min
Gasdurchlässigkeit Für die meisten Gase nicht permeabel
Farbe Schwarz
Produkttyp Pumpenschlauch