Learn More
Isobornylacetat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312607 500 mL 500 Milliliter
11302607 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11748.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 125-12-2 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Isobornyl acetate is one of the most important chemicals used in the perfumery industry. It is used in toiletries and soaps as a flavoring agent and antiseptics. One of main applications is as an intermediate to produce camphor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobornylacetat ist eine der wichtigsten Chemikalien, die in der Parfümerie-Industrie verwendet werden. Es wird in Toilettenartikeln und Seifen als Aromastoff und Antiseptikum verwendet. Eine der Hauptanwendungen ist ein Zwischenprodukt zur Herstellung von Campher.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125-12-2
Summenformel C12H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00867808,MFCD00135943
InChI-Schlüssel KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Synonym 1s,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl acetate
PubChem CID 6950273
IUPAC-Name (1S,2S,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobornyl acetate
Dichte 0.99
Siedepunkt 220°C to 224°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.465
Menge 500 mL
Beilstein 3197572
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 94%