Learn More
Isobornylmethacrylat, 85–90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239203 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10239203 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10645711 50 g Glasflasche 50 Gramm
10194540 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10239203 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 292090010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7534-94-3 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7534-94-3
Summenformel C14H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.33
MDL-Nummer MFCD00081070
InChI-Schlüssel IAXXETNIOYFMLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibma, isobornyl methacrylate, methacrylic acid isobornyl ester, iso-bornyl methacrylate, isobornyl methacrylate, technical grade, isobornyl methacrylate, stabilized with mehq, exo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-, 2-yl methacrylate, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
PubChem CID 71311141
IUPAC-Name [(1R,4R)-4,7,7-Trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] 2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobornyl methacrylate
Namenshinweis 85-90%
Schmelzpunkt -60.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4760 to 1.4780
Menge 1 kg
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 100 to 200ppm MEHQ
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 85-90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobornyl methacrylate, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.