Learn More
Isobutyl-4-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328536 50 g 50 Gramm
11318536 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17587.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4247-02-3 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Isobutyl-4-hydroxybenzoesäure wird als antimikrobielles Mittel verwendet. Es wird auch als Antiseptikum in der Kosmetik verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-4247
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00020167
InChI-Schlüssel XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl 4-hydroxybenzoate, isobutylparaben, isobutyl p-hydroxybenzoate, isobutyl paraben, isobutyl-4-hydroxybenzoate, isobutyl parahydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester, p-oxybenzoesaureisobutylester, unii-0qqj25x58g
PubChem CID 20240
IUPAC-Name 2-methylpropyl-4-hydroxybenzoat
SMILES CC(C)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 50 g
Beilstein 2642305
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%